Key Documents
ENA332673094
Enamine
(2-cyclobutoxyphenyl)methanamine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.71
Numéro MDL:
Iupac Name
[2-(cyclobutyloxy)phenyl]methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H15NO.ClH/c12-8-9-4-1-2-7-11(9)13-10-5-3-6-10;/h1-2,4,7,10H,3,5-6,8,12H2;1H
Clé InChI
CBQVZVFDHMOLMM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80810
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80810