Principaux documents
ENA332672873
Enamine
4-ethyl-2-methylpyrimidine-5-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.18
Numéro MDL:
Pf
163-164
Iupac Name
4-ethyl-2-methyl-5-pyrimidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H10N2O2/c1-3-7-6(8(11)12)4-9-5(2)10-7/h4H,3H2,1-2H3,(H,11,12)
Clé InChI
XQRXSIZGVKLXKW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80353
Melting Point
163-164
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80353