Principaux documents
ENA332672752
Enamine
2,4,5-trimethylbenzene-1-sulfonamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.27
Numéro MDL:
Pf
176-177
Iupac Name
2,4,5-trimethylbenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C9H13NO2S/c1-6-4-8(3)9(5-7(6)2)13(10,11)12/h4-5H,1-3H3,(H2,10,11,12)
Clé InChI
JEUPYYVSBPSDCH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-79292
Melting Point
176-177
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-79292