Principaux documents
ENA332672661
Enamine
3-[(6-methylpyridazin-3-yl)amino]benzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.24
Numéro MDL:
Iupac Name
3-[(6-methyl-3-pyridazinyl)amino]benzoic acid
Inchi Code
1S/C12H11N3O2/c1-8-5-6-11(15-14-8)13-10-4-2-3-9(7-10)12(16)17/h2-7H,1H3,(H,13,15)(H,16,17)
Clé InChI
JBVMDCVLYMARJB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80018
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80018