Key Documents
ENA332672633
Enamine
N,N-dimethyl-3-(pyrrolidin-2-yl)aniline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.29
Numéro MDL:
Iupac Name
N,N-dimethyl-N-[3-(2-pyrrolidinyl)phenyl]amine
Inchi Code
1S/C12H18N2/c1-14(2)11-6-3-5-10(9-11)12-7-4-8-13-12/h3,5-6,9,12-13H,4,7-8H2,1-2H3
Clé InChI
ANJCNEGOWWWSNE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-79988
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-79988