Principaux documents
ENA332672555
Enamine
propyl 4-methylpentanoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.24
Numéro MDL:
Iupac Name
propyl 4-methylpentanoate
Inchi Code
1S/C9H18O2/c1-4-7-11-9(10)6-5-8(2)3/h8H,4-7H2,1-3H3
Clé InChI
SDINNSBZSSQXBH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-79858
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-79858