Principaux documents
ENA332672428
Enamine
6-(2-methylpropoxy)pyridin-3-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.22
Numéro MDL:
Iupac Name
6-isobutoxy-3-pyridinamine
Inchi Code
1S/C9H14N2O/c1-7(2)6-12-9-4-3-8(10)5-11-9/h3-5,7H,6,10H2,1-2H3
Clé InChI
GEAQZVYOBYEUPB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-79664
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-79664