Principaux documents
ENA332672388
Enamine
3-{[4-(chloromethyl)-2-methoxyphenoxy]methyl}benzonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
287.75
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-{[4-(chloromethyl)-2-methoxyphenoxy]methyl}benzonitrile
Inchi Code
1S/C16H14ClNO2/c1-19-16-8-12(9-17)5-6-15(16)20-11-14-4-2-3-13(7-14)10-18/h2-8H,9,11H2,1H3
Clé InChI
PCSUAWCTMRHOEP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-79605
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-79605