Principaux documents
ENA332672223
Enamine
cyclopropylbis(1-methyl-1H-imidazol-2-yl)methanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.29
Numéro MDL:
Iupac Name
cyclopropyl[bis(1-methyl-1H-imidazol-2-yl)]methanol
Inchi Code
1S/C12H16N4O/c1-15-7-5-13-10(15)12(17,9-3-4-9)11-14-6-8-16(11)2/h5-9,17H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
IWBXBHJDCPKYNT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80200
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80200