Key Documents
ENA332672086
Enamine
1-(2H-1,2,3,4-tetrazol-5-yl)cyclopentan-1-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.19
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(2H-tetraazol-5-yl)cyclopentanamine
Inchi Code
1S/C6H11N5/c7-6(3-1-2-4-6)5-8-10-11-9-5/h1-4,7H2,(H,8,9,10,11)
Clé InChI
LWOFCRBEHCEGAS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-79679
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-79679