Principaux documents
ENA332671918
Enamine
octahydroindolizine-2-carbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.22
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
octahydro-2-indolizinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C9H14N2/c10-6-8-5-9-3-1-2-4-11(9)7-8/h8-9H,1-5,7H2
Clé InChI
SRWHNGQWKIVCCI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-76554
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-76554