Principaux documents
ENA321766179
Enamine
ethyl 2-(ethylamino)benzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.25
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl 2-(ethylamino)benzoate
Inchi Code
1S/C11H15NO2/c1-3-12-10-8-6-5-7-9(10)11(13)14-4-2/h5-8,12H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
VKRBJLSSQUIOHL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-79137
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-79137