Principaux documents
ENA321765211
Enamine
N-[4-(1-aminoethyl)phenyl]pyridine-4-carboxamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
241.29
Numéro MDL:
Iupac Name
N-[4-(1-aminoethyl)phenyl]isonicotinamide
Inchi Code
1S/C14H15N3O/c1-10(15)11-2-4-13(5-3-11)17-14(18)12-6-8-16-9-7-12/h2-10H,15H2,1H3,(H,17,18)
Clé InChI
YLHOUXJZKHQYTC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-76557
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-76557