Key Documents
ENA321764623
Enamine
1-(3-chlorophenyl)piperidin-3-amine dihydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
283.63
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(3-chlorophenyl)-3-piperidinamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C11H15ClN2.2ClH/c12-9-3-1-5-11(7-9)14-6-2-4-10(13)8-14;;/h1,3,5,7,10H,2,4,6,8,13H2;2*1H
Clé InChI
ZCARDIFNANADBQ-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-77347
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-77347