Principaux documents
ENA321763542
Enamine
3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]cyclobutane-1-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
244.21
Numéro MDL:
Iupac Name
3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]cyclobutanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H11F3O2/c13-12(14,15)10-3-1-7(2-4-10)8-5-9(6-8)11(16)17/h1-4,8-9H,5-6H2,(H,16,17)
Clé InChI
FAIXZJSJPCRBSS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-74492
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-74492