Principaux documents
ENA321763169
Enamine
2-amino-3-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)propanoic acid dihydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.1
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)alanine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H11N3O2.2ClH/c1-10-4-5(3-9-10)2-6(8)7(11)12;;/h3-4,6H,2,8H2,1H3,(H,11,12);2*1H
Clé InChI
ZJWIWJBMBHSRTN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-75690
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-75690