Principaux documents
ENA321762688
Enamine
2-(1H-pyrrol-2-yl)acetonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
106.13
Numéro MDL:
Iupac Name
1H-pyrrol-2-ylacetonitrile
Inchi Code
1S/C6H6N2/c7-4-3-6-2-1-5-8-6/h1-2,5,8H,3H2
Clé InChI
MKVATVUOVMCHJJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54457
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54457