Principaux documents
ENA321762540
Enamine
2-chloro-N-{[4-(trifluoromethoxy)phenyl]methyl}acetamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
267.63
Numéro MDL:
Iupac Name
2-chloro-N-[4-(trifluoromethoxy)benzyl]acetamide
Inchi Code
1S/C10H9ClF3NO2/c11-5-9(16)15-6-7-1-3-8(4-2-7)17-10(12,13)14/h1-4H,5-6H2,(H,15,16)
Clé InChI
SQTNPDNRQWIMBN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-28411
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-28411