Principaux documents
ENA321762501
Enamine
2-methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
149.19
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Inchi Code
1S/C9H11NO/c1-7-6-10-8-4-2-3-5-9(8)11-7/h2-5,7,10H,6H2,1H3
Clé InChI
YKPYSZOCOIUSEZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73895
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73895