Key Documents
ENA321762384
Enamine
3-bromo-1-phenylpyrrolidin-2-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.1
Numéro MDL:
Pf
100-103
Iupac Name
3-bromo-1-phenyl-2-pyrrolidinone
Inchi Code
1S/C10H10BrNO/c11-9-6-7-12(10(9)13)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
Clé InChI
OXRJWDQGHVJQAU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73730
Melting Point
100-103
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73730