Principaux documents
ENA321762336
Enamine
4-difluoromethanesulfonyl-N1-ethylbenzene-1,2-diamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
250.27
Numéro MDL:
Pf
114-116
Iupac Name
4-[(difluoromethyl)sulfonyl]-N~1~-ethyl-1,2-benzenediamine
Inchi Code
1S/C9H12F2N2O2S/c1-2-13-8-4-3-6(5-7(8)12)16(14,15)9(10)11/h3-5,9,13H,2,12H2,1H3
Clé InChI
IQODVBKYKUMBNJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73640
Melting Point
114-116
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73640