Key Documents
ENA321762273
Enamine
(4-chlorophenyl)(phenyl)methanethiol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.75
Numéro MDL:
Iupac Name
(4-chlorophenyl)(phenyl)methanethiol
Inchi Code
1S/C13H11ClS/c14-12-8-6-11(7-9-12)13(15)10-4-2-1-3-5-10/h1-9,13,15H
Clé InChI
APNLWZAGWZJNMY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22360
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22360