Principaux documents
ENA321762199
Enamine
[1-(6-chloropyrimidin-4-yl)pyrrolidin-2-yl]methanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.67
Numéro MDL:
Iupac Name
[1-(6-chloro-4-pyrimidinyl)-2-pyrrolidinyl]methanol
Inchi Code
1S/C9H12ClN3O/c10-8-4-9(12-6-11-8)13-3-1-2-7(13)5-14/h4,6-7,14H,1-3,5H2
Clé InChI
PQHHCVNVKFWVLZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-71253
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-71253