Principaux documents
ENA321761723
Enamine
2-chloro-N-[3-(2-oxoazepan-1-yl)propyl]acetamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.74
Numéro MDL:
Iupac Name
2-chloro-N-[3-(2-oxo-1-azepanyl)propyl]acetamide
Inchi Code
1S/C11H19ClN2O2/c12-9-10(15)13-6-4-8-14-7-3-1-2-5-11(14)16/h1-9H2,(H,13,15)
Clé InChI
ZQDIXVGLMKCZKU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-46122
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-46122