Principaux documents
ENA313839428
Enamine
5-bromo-2-(1H-pyrazol-1-yl)aniline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.09
Numéro MDL:
Iupac Name
5-bromo-2-(1H-pyrazol-1-yl)aniline
Inchi Code
1S/C9H8BrN3/c10-7-2-3-9(8(11)6-7)13-5-1-4-12-13/h1-6H,11H2
Clé InChI
LNMGZDUQHMYCOQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73162
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73162