Principaux documents
ENA313839206
Enamine
4-[2-(4-bromophenoxy)ethyl]piperazin-2-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
299.17
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-[2-(4-bromophenoxy)ethyl]-2-piperazinone
Inchi Code
1S/C12H15BrN2O2/c13-10-1-3-11(4-2-10)17-8-7-15-6-5-14-12(16)9-15/h1-4H,5-9H2,(H,14,16)
Clé InChI
WXBIUUOTRDIJBK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72781
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72781