Principaux documents
ENA313838953
Enamine
2-chloro-N-{[1-(4-fluorophenyl)cyclopentyl]methyl}acetamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
269.75
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-chloro-N-{[1-(4-fluorophenyl)cyclopentyl]methyl}acetamide
Inchi Code
1S/C14H17ClFNO/c15-9-13(18)17-10-14(7-1-2-8-14)11-3-5-12(16)6-4-11/h3-6H,1-2,7-10H2,(H,17,18)
Clé InChI
YJQVSNWIFJWTLD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-48537
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-48537