Principaux documents
ENA311761143
Enamine
3,4-difluoro-N-methylbenzene-1-sulfonamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.2
Numéro MDL:
Iupac Name
3,4-difluoro-N-methylbenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C7H7F2NO2S/c1-10-13(11,12)5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4,10H,1H3
Clé InChI
JPCRKIRQKGTNOH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-71616
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-71616