Principaux documents
ENA311760978
Enamine
5-[(1H-imidazol-1-yl)methyl]furan-2-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.63
Numéro MDL:
Iupac Name
5-(1H-imidazol-1-ylmethyl)-2-furoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H8N2O3.ClH/c12-9(13)8-2-1-7(14-8)5-11-4-3-10-6-11;/h1-4,6H,5H2,(H,12,13);1H
Clé InChI
USYZZKNHUPKMLN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-71877
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-71877