Documents
ENA311760640
Enamine
3-benzyl-1,2,4-thiadiazol-5-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.26
Numéro MDL:
Pf
138-140
Iupac Name
3-benzyl-1,2,4-thiadiazol-5-amine
Inchi Code
1S/C9H9N3S/c10-9-11-8(12-13-9)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H2,10,11,12)
Clé InChI
BDPJUFWVJYJIEY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72165
Melting Point
138-140
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72165