Key Documents
ENA311759847
Enamine
2-(2-chlorobenzamido)thiophene-3-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
281.72
Numéro MDL:
Iupac Name
2-[(2-chlorobenzoyl)amino]-3-thiophenecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H8ClNO3S/c13-9-4-2-1-3-7(9)10(15)14-11-8(12(16)17)5-6-18-11/h1-6H,(H,14,15)(H,16,17)
Clé InChI
BNTLBVJHMYXNAE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-71419
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-71419