Principaux documents
ENA311759835
Enamine
2-(1-{[(1,3-thiazol-2-yl)carbamoyl]methyl}cyclohexyl)acetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
282.36
Numéro MDL:
Iupac Name
{1-[2-oxo-2-(1,3-thiazol-2-ylamino)ethyl]cyclohexyl}acetic acid
Inchi Code
1S/C13H18N2O3S/c16-10(15-12-14-6-7-19-12)8-13(9-11(17)18)4-2-1-3-5-13/h6-7H,1-5,8-9H2,(H,17,18)(H,14,15,16)
Clé InChI
PEZKTMPKCCFXAV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-71401
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-71401