Key Documents
ENA311759826
Enamine
2-methyl-N1-phenylpropane-1,2-diamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.25
Numéro MDL:
Iupac Name
2-methyl-N~1~-phenyl-1,2-propanediamine
Inchi Code
1S/C10H16N2/c1-10(2,11)8-12-9-6-4-3-5-7-9/h3-7,12H,8,11H2,1-2H3
Clé InChI
DFZRHHVRKNPTOQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-71392
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-71392