Key Documents
ENA311759270
Enamine
1-(4-methyl-1,3-thiazol-2-yl)propan-1-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.25
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(4-methyl-1,3-thiazol-2-yl)propylamine
Inchi Code
1S/C7H12N2S/c1-3-6(8)7-9-5(2)4-10-7/h4,6H,3,8H2,1-2H3
Clé InChI
BTVXNMJCZCLBTP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-70087
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-70087