Principaux documents
ENA311759033
Enamine
2-[(1-methoxypropan-2-yl)amino]acetic acid hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.63
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
[(2-methoxy-1-methylethyl)amino]acetic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13NO3.ClH/c1-5(4-10-2)7-3-6(8)9;/h5,7H,3-4H2,1-2H3,(H,8,9);1H
Clé InChI
SIWLIRBDJFNMRQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-70264
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-70264