Principaux documents
ENA308584882
Enamine
[4-(2-methylpropyl)morpholin-2-yl]methanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
173.26
Numéro MDL:
Iupac Name
(4-isobutyl-2-morpholinyl)methanol
Inchi Code
1S/C9H19NO2/c1-8(2)5-10-3-4-12-9(6-10)7-11/h8-9,11H,3-7H2,1-2H3
Clé InChI
HQDJQJVJHWSKDS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69160
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69160