Principaux documents
ENA308584423
Enamine
methyl 5-(2-chloroacetyl)furan-3-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.59
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 5-(chloroacetyl)-3-furoate
Inchi Code
1S/C8H7ClO4/c1-12-8(11)5-2-7(13-4-5)6(10)3-9/h2,4H,3H2,1H3
Clé InChI
PEFRMHKBZRPHAX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69496
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69496