Key Documents
ENA308583816
Enamine
2-bromo-1-(2,4,6-trifluorophenyl)propan-1-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
267.05
Numéro MDL:
Iupac Name
2-bromo-1-(2,4,6-trifluorophenyl)-1-propanone
Inchi Code
1S/C9H6BrF3O/c1-4(10)9(14)8-6(12)2-5(11)3-7(8)13/h2-4H,1H3
Clé InChI
HRUCKGJEHROEGC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-68560
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-68560