Principaux documents
ENA308583704
Enamine
[(3-phenylpropyl)carbamoyl]formic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.23
Numéro MDL:
Pf
124-125
Iupac Name
oxo[(3-phenylpropyl)amino]acetic acid
Inchi Code
1S/C11H13NO3/c13-10(11(14)15)12-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,4,7-8H2,(H,12,13)(H,14,15)
Clé InChI
ORPHFBQGVGAQOA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-68369
Melting Point
124-125
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-68369