Principaux documents
ENA308583600
Enamine
1-(4-chlorophenyl)-2-(piperazin-1-yl)ethan-1-one dihydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
311.64
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-(4-chlorophenyl)-2-(1-piperazinyl)ethanone dihydrochloride
Inchi Code
1S/C12H15ClN2O.2ClH/c13-11-3-1-10(2-4-11)12(16)9-15-7-5-14-6-8-15;;/h1-4,14H,5-9H2;2*1H
Clé InChI
IDCPISRQBGJFNW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-67062
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-67062