Principaux documents
ENA308583408
Enamine
2-chloro-N-[(5-cyano-2-fluorophenyl)methyl]-N-methylacetamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.66
Numéro MDL:
Iupac Name
2-chloro-N-(5-cyano-2-fluorobenzyl)-N-methylacetamide
Inchi Code
1S/C11H10ClFN2O/c1-15(11(16)5-12)7-9-4-8(6-14)2-3-10(9)13/h2-4H,5,7H2,1H3
Clé InChI
RRVPVFAVKWOYAI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-47935
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-47935