Principaux documents
ENA308583398
Enamine
2-chloro-N-cyclopropyl-N-[(thiophen-2-yl)methyl]acetamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.73
Numéro MDL:
Iupac Name
2-chloro-N-cyclopropyl-N-(2-thienylmethyl)acetamide
Inchi Code
1S/C10H12ClNOS/c11-6-10(13)12(8-3-4-8)7-9-2-1-5-14-9/h1-2,5,8H,3-4,6-7H2
Clé InChI
RKZRWNKEBVWBDW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-47487
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-47487