Principaux documents
ENA300792053
Enamine
4-methoxy-3-[(quinolin-2-yl)methoxy]aniline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
280.33
Numéro MDL:
Iupac Name
4-methoxy-3-(2-quinolinylmethoxy)aniline
Inchi Code
1S/C17H16N2O2/c1-20-16-9-7-13(18)10-17(16)21-11-14-8-6-12-4-2-3-5-15(12)19-14/h2-10H,11,18H2,1H3
Clé InChI
CWXMAMANXYYOFO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-68194
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-68194