Principaux documents
ENA300792016
Enamine
N-[(2-methoxynaphthalen-1-yl)methyl]cyclopentanamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
255.36
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
N-[(2-methoxy-1-naphthyl)methyl]cyclopentanamine
Inchi Code
1S/C17H21NO/c1-19-17-11-10-13-6-2-5-9-15(13)16(17)12-18-14-7-3-4-8-14/h2,5-6,9-11,14,18H,3-4,7-8,12H2,1H3
Clé InChI
CCCYAJFXIRKIRB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-67668
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-67668