Key Documents
ENA300791975
Enamine
7-tert-butyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-3-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.24
Numéro MDL:
Iupac Name
7-tert-butyl-1-benzofuran-3(2H)-one
Inchi Code
1S/C12H14O2/c1-12(2,3)9-6-4-5-8-10(13)7-14-11(8)9/h4-7,13H,1-3H3
Clé InChI
LNOZHTHAPQHTQY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-67595
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-67595