Principaux documents
ENA300791301
Enamine
(3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-yl)thiourea
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.28
Numéro MDL:
Iupac Name
N-(3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-yl)thiourea
Inchi Code
1S/C10H12N2O2S/c11-10(15)12-7-2-3-8-9(6-7)14-5-1-4-13-8/h2-3,6H,1,4-5H2,(H3,11,12,15)
Clé InChI
BPTFVQBOOQPKRJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-66638
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-66638