Key Documents
ENA300791191
Enamine
2-({[(4-chlorophenyl)methyl]carbamoyl}amino)acetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.66
Numéro MDL:
Iupac Name
({[(4-chlorobenzyl)amino]carbonyl}amino)acetic acid
Inchi Code
1S/C10H11ClN2O3/c11-8-3-1-7(2-4-8)5-12-10(16)13-6-9(14)15/h1-4H,5-6H2,(H,14,15)(H2,12,13,16)
Clé InChI
DZEAHIKDHMOKCW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-66481
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-66481