Principaux documents
ENA300790965
Enamine
methyl 4-(4-oxopiperidin-1-yl)butanoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.25
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
methyl 4-(4-oxo-1-piperidinyl)butanoate
Inchi Code
1S/C10H17NO3/c1-14-10(13)3-2-6-11-7-4-9(12)5-8-11/h2-8H2,1H3
Clé InChI
DSSOBYZLFQUGCR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-66068
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-66068