Principaux documents
ENA300790929
Enamine
3-(methoxymethyl)benzene-1-sulfonyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.68
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(methoxymethyl)benzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H9ClO3S/c1-12-6-7-3-2-4-8(5-7)13(9,10)11/h2-5H,6H2,1H3
Clé InChI
GZHZNHHCIDCIOG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-66009
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-66009