Key Documents
ENA300790702
Enamine
4-(2,4-dioxo-1,3-thiazolidin-3-yl)butyl acetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.27
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(2,4-dioxo-1,3-thiazolidin-3-yl)butyl acetate
Inchi Code
1S/C9H13NO4S/c1-7(11)14-5-3-2-4-10-8(12)6-15-9(10)13/h2-6H2,1H3
Clé InChI
QJYQNXLXCKTRBT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-66143
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-66143